Tisk…
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methyl-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoyl fluoride, 2,2-Bis(trifluoromethyl)propionyl fluoride
PC0203-1G PC0203-25G PC0203-5G
APOSPC0203-1GEA 3110 CZK
APOSPC0203-1G APOSPC0203-25G APOSPC0203-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Vzorec: C₅H₃F₇O
MW: 212,066 g/mol
Bod varu: 47…49 °C
Hustota: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236084
CAS číslo: 1735-87-1
UN: 3265
ADR: 8,III