Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid, 3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylic acid
PC0196-1G PC0196-5G PC0196-10G
APOSPC0196-1GEA 1040 CZK
APOSPC0196-1G APOSPC0196-5G APOSPC0196-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631407
CAS číslo: 58537-09-0