Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol, (3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC0180-5G PC0180-1G
APOSPC0180-5GEA 4370 CZK
APOSPC0180-5G APOSPC0180-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226.58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631559
CAS číslo: 56456-48-5