Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0179-10G PC0179-5G PC0179-1G
APOSPC0179-10GEA 7410 CZK
APOSPC0179-10G APOSPC0179-5G APOSPC0179-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631558
CAS číslo: 261763-17-1
UN: 3265
ADR: 8,III