Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0176-5G PC0176-1G
APOSPC0176-5GEA 5630 CZK
APOSPC0176-5G APOSPC0176-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631466
CAS číslo: 40251-61-4