4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0175-1G
PC0175-5G
APOSPC0175-1GEA
3810
CZK
APOSPC0175-1G
APOSPC0175-5G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Vzorec:
C₂₁H₁₄F₆O₄ MW: 444.324 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00080523 CAS číslo: 108050-41-5 |