Tisk…
2-(Difluoromethyl)benzene boronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-(Difluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Difluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC01681-1G PC01681-250MG
APOSPC01681-1GEA 11580 CZK
APOSPC01681-1G APOSPC01681-250MG
2-(Difluoromethyl)benzene boronic acid, pinacol ester
2-(Difluoromethyl)benzene boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BF₂O₂
MW: 254,081 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16996279
CAS číslo: 879275-72-6