Tisk…
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxyaniline
PC01680-1G PC01680-250MG PC01680-5G
APOSPC01680-1GEA 2030 CZK
APOSPC01680-1G APOSPC01680-250MG APOSPC01680-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₅BrFNO
MW: 206,012 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24640741
CAS číslo: 1037364-36-5