3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
PC01679-1G
PC01679-250MG
PC01679-5G
APOSPC01679-1GEA
5230
CZK
APOSPC01679-1G
APOSPC01679-250MG
APOSPC01679-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₆FIO MW: 252.025 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18396946 CAS číslo: 1261827-82-0 |