Tisk…
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01674-1G PC01674-250MG
APOSPC01674-1GEA 11250 CZK
APOSPC01674-1G APOSPC01674-250MG
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅F₆NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25976379
CAS číslo: 1448858-61-4