Tisk…
3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01659-1G PC01659-5G
APOSPC01659-1GEA 2570 CZK
APOSPC01659-1G APOSPC01659-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane 95%
3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane
Vzorec: C₆H₁₀F₃I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606066
CAS číslo: 1257535-27-5
UN: 1993
ADR: 3,III