Tisk…
1,1,1-Trifluorohexane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC01657-1G PC01657-5G
APOSPC01657-1GEA 3290 CZK
APOSPC01657-1G APOSPC01657-5G
1,1,1-Trifluorohexane 97%
1,1,1-Trifluorohexane
Vzorec: C₆H₁₁F₃
Bod varu: 75…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606064
CAS číslo: 17337-12-1
UN: 1993
ADR: 3,II