Tisk…
1,3-Dimethoxy-1,1,2,3,3-pentafluoropropane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC01647-25G PC01647-5G
APOSPC01647-25GEA 36370 CZK
APOSPC01647-25G APOSPC01647-5G
1,3-Dimethoxy-1,1,2,3,3-pentafluoropropane
1,3-Dimethoxy-1,1,2,3,3-pentafluoropropane
Vzorec: C₅H₇F₅O₂
Bod varu: 64…65 °C
Hustota: 1,3673 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16170455
CAS číslo: 758-62-3
UN: 1993
ADR: 3,III