Tisk…
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 2-(Chloromethyl)-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
PC01644-1G PC01644-5G
APOSPC01644-1GEA 3410 CZK
APOSPC01644-1G APOSPC01644-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Vzorec: C₉H₈ClF₃O₂S
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11046211
CAS číslo: 1086389-83-4
UN: 3261
ADR: 8,II