Tisk…
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 2-Formyl-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
PC01643-1G PC01643-5G
APOSPC01643-1GEA 622 CZK
APOSPC01643-1G APOSPC01643-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₃S
MW: 252.21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15479075
CAS číslo: 1215310-75-0