Tisk…
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01640-1G PC01640-250MG PC01640-5G
APOSPC01640-1GEA 5360 CZK
APOSPC01640-1G APOSPC01640-250MG APOSPC01640-5G
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether
Vzorec: C₇H₄F₁₁IO
Bod varu: 85…87 °C (100 mm Hg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23381072
CAS číslo: 25080-20-0