Tisk…
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromo-8-fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 7-Bromo-8-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC01535-1G PC01535-250MG
APOSPC01535-1GEA 16530 CZK
APOSPC01535-1G APOSPC01535-250MG
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₃BrFNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28348374
CAS číslo: 1820618-26-5