2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC01531-5G
PC01531-1G
APOSPC01531-5GEA
5530
CZK
APOSPC01531-5G
APOSPC01531-1G
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene
Vzorec:
C₇H₅Cl₂F Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16817664 CAS číslo: 1242339-87-2 |