Tisk…
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
PC01525-1G PC01525-250MG PC01525-5G
APOSPC01525-1GEA 8270 CZK
APOSPC01525-1G APOSPC01525-250MG APOSPC01525-5G
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Vzorec: C₃H₅F₃O
Bod varu: 81…82 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06797330
CAS číslo: 17628-73-8
UN: 1987
ADR: 3,II