Tisk…
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Iodo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC01522-1G PC01522-250MG
APOSPC01522-1GEA 11380 CZK
APOSPC01522-1G APOSPC01522-250MG
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃IN₂
MW: 288,009 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22123874
CAS číslo: 1321530-57-7