Tisk…
2-Bromo-6-fluorothioanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC01512-1G PC01512-25G PC01512-5G
APOSPC01512-1GEA 7870 CZK
APOSPC01512-1G APOSPC01512-25G APOSPC01512-5G
2-Bromo-6-fluorothioanisole
2-Bromo-6-fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₆BrFS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22056775
CAS číslo: 1370025-53-8