Tisk…
2'-Amino-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-6-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-3-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(2-Amino-3-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC01504-1G PC01504-250MG
APOSPC01504-1GEA 31410 CZK
APOSPC01504-1G APOSPC01504-250MG
2'-Amino-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
2'-Amino-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅F₄NO
MW: 207,125 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25976372
CAS číslo: 1448858-55-6