Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01490-1G PC01490-5G PC01490-250MG
APOSPC01490-1GEA 16870 CZK
APOSPC01490-1G APOSPC01490-5G APOSPC01490-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₆BrF₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28155018
CAS číslo: 1602345-75-4