Tisk…
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Iodo-4-nitrophenyl trifluoromethyl ether, 2-Iodo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC01489-1G PC01489-5G PC01489-25G
APOSPC01489-1GEA 1990 CZK
APOSPC01489-1G APOSPC01489-5G APOSPC01489-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Vzorec: C₇H₃F₃INO₃
MW: 333.003 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194454
CAS číslo: 194344-29-1