Tisk…
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01488-100G PC01488-25G PC01488-5G
APOSPC01488-100GEA 4240 CZK
APOSPC01488-100G APOSPC01488-25G APOSPC01488-5G
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180,007 g/mol
Bod tání: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835492
CAS číslo: 2729-34-2