2-Fluoro-3-methylthiophenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC01487-1G
PC01487-250MG
APOSPC01487-1GEA
14220
CZK
APOSPC01487-1G
APOSPC01487-250MG
2-Fluoro-3-methylthiophenol 96%
2-Fluoro-3-methylthiophenol
Vzorec:
C₇H₇FS Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22481036 CAS číslo: 1243283-09-1 |