Tisk…
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyano-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 6-Amino-3-cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC01486-1G PC01486-250MG
APOSPC01486-1GEA 16370 CZK
APOSPC01486-1G APOSPC01486-250MG
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₄N₂
MW: 204.124 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25976371
CAS číslo: 1448858-64-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III