Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC01485-1G PC01485-5G
APOSPC01485-1GEA 2320 CZK
APOSPC01485-1G APOSPC01485-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185413
CAS číslo: 372120-77-9
UN: 3261
ADR: 8,III