Tisk…
2,2-Difluoropropane-1,3-diol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01484-1G PC01484-5G PC01484-250MG
APOSPC01484-1GEA 2650 CZK
APOSPC01484-1G APOSPC01484-5G APOSPC01484-250MG
2,2-Difluoropropane-1,3-diol 98%
2,2-Difluoropropane-1,3-diol
Vzorec: C₃H₆F₂O₂
Bod tání: 51…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619633
CAS číslo: 428-63-7