Tisk…
4,7-Difluoroindan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,7-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4,7-Difluoro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
PC01482-1G
APOSPC01482-1GEA 2360 CZK
APOSPC01482-1G
4,7-Difluoroindan-1-one
4,7-Difluoroindan-1-one
Vzorec: C₉H₆F₂O
MW: 168,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772126
CAS číslo: 130408-16-1