Tisk…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0148-25G PC0148-5G
APOSPC0148-25GEA 5390 CZK
APOSPC0148-25G APOSPC0148-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate
Vzorec: C₈H₆F₆O₄
Bod varu: 50 °C (144 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078313
CAS číslo: 116401-64-0