Tisk…
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0131-1G PC0131-5G
APOSPC0131-1GEA 6450 CZK
APOSPC0131-1G APOSPC0131-5G
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Vzorec: C₃H₂BrF₄NO
MW: 223,952 g/mol
Bod tání: 90…90,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153719
CAS číslo: 422-22-0