Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0114-10G PC0114-5G PC0114-1G
APOSPC0114-10GEA 8930 CZK
APOSPC0114-10G APOSPC0114-5G APOSPC0114-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrClF
MW: 237.497 g/mol
Bod tání: 35…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631363
CAS číslo: 261762-87-2
UN: 1759
ADR: 8 III