Tisk…
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0086-1G PC0086-250MG
APOSPC0086-1GEA 24800 CZK
APOSPC0086-1G APOSPC0086-250MG
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₄F₃NOS
Bod varu: 45 °C (0,01 mm Hg)
Hustota: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673057
CAS číslo: 55225-88-2