Tisk…
3-Chloro-4-fluorocinnamic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acrylic acid, 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
PC0084-1G PC0084-25G PC0084-5G
APOSPC0084-1GEA 622 CZK
APOSPC0084-1G APOSPC0084-25G APOSPC0084-5G
3-Chloro-4-fluorocinnamic acid 95%
3-Chloro-4-fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆ClFO₂
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631393
CAS číslo: 58537-11-4