Tisk…
6-(Perfluorohexyl)hexanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0078-1G PC0078-5G
APOSPC0078-1GEA 6020 CZK
APOSPC0078-1G APOSPC0078-5G
6-(Perfluorohexyl)hexanol 96%
6-(Perfluorohexyl)hexanol
Vzorec: C₁₂H₁₃F₁₃O
MW: 420,21 g/mol
Hustota: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153241
CAS číslo: 161981-35-7