Tisk…
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid, 5-(4-Bromophenyl)-3-carboxy-2-(trifluoromethyl)furan, 1-Bromo-4-[4-carboxy-5-(trifluoromethyl)fur-2-yl]benzene
PC0059-1G PC0059-5G
APOSPC0059-1GEA 2940 CZK
APOSPC0059-1G APOSPC0059-5G
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Vzorec: C₁₂H₆BrF₃O₃
MW: 335.073 g/mol
Bod tání: 199…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01313498
CAS číslo: 229957-02-2