Tisk…
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0004-10G PC0004-5G
APOSPC0004-10GEA 7410 CZK
APOSPC0004-10G APOSPC0004-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,564 g/mol
Bod tání: 73…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095327
CAS číslo: 252004-50-5