Tisk…
3-Bromo-4-phenylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9978-1G OR9978-250MG OR9978-5G
APOSOR9978-1GEA 3740 CZK
APOSOR9978-1G APOSOR9978-250MG APOSOR9978-5G
3-Bromo-4-phenylpyridine
3-Bromo-4-phenylpyridine
Vzorec: C₁₁H₈BrN
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114247
CAS číslo: 88345-89-5