4-Amino-3,5-diiodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9959-1G
OR9959-5G
OR9959-10G
APOSOR9959-1GEA
662
CZK
APOSOR9959-1G
APOSOR9959-5G
APOSOR9959-10G
4-Amino-3,5-diiodopyridine
4-Amino-3,5-diiodopyridine
Vzorec:
C₅H₄I₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02663851 CAS číslo: 98136-86-8 |