Tisk…
6-Nitrochroman-4-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dihydro-6-nitro-4H-1-benzopyran-4-one, 2,3-Dihydro-6-nitro-4H-chromen-4-one
OR9949-1G OR9949-25G OR9949-5G
APOSOR9949-1GEA 622 CZK
APOSOR9949-1G APOSOR9949-25G APOSOR9949-5G
6-Nitrochroman-4-one 98%
6-Nitrochroman-4-one
Vzorec: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Bod tání: 116…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038185
CAS číslo: 68043-53-8