3,4-Dimethoxy-2-hydroxymethylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Dimethylpicolinyl alcohol, (3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methanol
OR9947-25G
OR9947-5G
OR9947-100G
APOSOR9947-25GEA
2360
CZK
APOSOR9947-25G
APOSOR9947-5G
APOSOR9947-100G
3,4-Dimethoxy-2-hydroxymethylpyridine
3,4-Dimethoxy-2-hydroxymethylpyridine
Vzorec:
C₈H₁₁NO₃ MW: 169.178 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06795941 CAS číslo: 72830-08-1 |