Tisk…
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methoxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR9941-1G OR9941-5G OR9941-500MG
APOSOR9941-1GEA 827 CZK
APOSOR9941-1G APOSOR9941-5G APOSOR9941-500MG
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179395
CAS číslo: 54197-64-7