Tisk…
1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]homopiperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[3-(1,4-Diazepan-1-yl)prop-1-yl]morpholine, 1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]-1,4-diazepane
OR9921-1G OR9921-2G OR9921-5G
APOSOR9921-1GEA 4010 CZK
APOSOR9921-1G APOSOR9921-2G APOSOR9921-5G
1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]homopiperazine 97%
1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]homopiperazine
Vzorec: C₁₂H₂₅N₃O
MW: 227,346 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094710
CAS číslo: 827614-50-6