Tisk…
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzoyl-4-(ethoxycarbonyl)piperidine, Phenyl[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]methanone
OR9920-10G OR9920-25G
APOSOR9920-10GEA 2490 CZK
APOSOR9920-10G APOSOR9920-25G
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₃
MW: 261,316 g/mol
Bod varu: 169…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00667804
CAS číslo: 136081-74-8