Tisk…
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methyl-6-phenyl-1,3-diazine, 4-Hydroxy-2-methyl-6-phenylpyrimidine
OR9874-1G OR9874-250MG
APOSOR9874-1GEA 8270 CZK
APOSOR9874-1G APOSOR9874-250MG
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179595
CAS číslo: 62260-39-3