Tisk…
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-{3-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]phenyl}acetamide
OR9862-1G OR9862-500MG
APOSOR9862-1GEA 10350 CZK
APOSOR9862-1G APOSOR9862-500MG
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂O
Bod tání: 127…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659620
CAS číslo: 900014-85-9