Tisk…
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Morpholin-4-yl)pyridine-4-carboxaldehyde, 4-(4-Formylpyridin-2-yl)morpholine
OR9796-1G OR9796-250MG
APOSOR9796-1GEA 8500 CZK
APOSOR9796-1G APOSOR9796-250MG
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192.214 g/mol
Bod tání: 62…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060524
CAS číslo: 864068-87-1