Tisk…
4-[4-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]morpholine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: [2-(Morpholin-4-yl)pyridin-4-yl]methanol, (2-Morpholinopyridin-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-2-(morpholin-4-yl)pyridine
OR9782-250MG
APOSOR9782-250MGEA 0 CZK
APOSOR9782-250MG
4-[4-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]morpholine 97%
4-[4-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271915
CAS číslo: 556109-99-0