2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9781-1G
OR9781-250MG
APOSOR9781-1GEA
6450
CZK
APOSOR9781-1G
APOSOR9781-250MG
2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran 97%
2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran
Vzorec:
C₁₁H₁₀O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08271913 CAS číslo: 51551-74-7 |